ABN472
Anti-TFEB Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35, TFEB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFEB(7942)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TFEB in 15 µg of A549 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A549 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable