ABC439
Anti-PKM1 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Pyruvate kinase PKM, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, CTHBP, Opa-interacting protein 3, OIP-3, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase muscle isozyme, Thyroid hormone-binding protein 1, THBP1, Tumor M2-PK, p58
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PKM(5315)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PKM1 in HEK293 cell lysate (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PKM1 in HEK293 tissue (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKM1 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable