Key Documents
AB5935
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa, fosfoSer 40
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Tyrosine Monooxygenase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
avian, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
quail (100% sequence homology), nonhuman primates (100% sequence homology), human (100% sequence homology), porcine (100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer40)
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
General description
La tirosina hidroxilasa desempeña un papel importante en la fisiología de las neuronas adrenérgicas. Es la primera enzima, y la enzima limitante de la velocidad, en la biosíntesis de las catecolaminas dopamina y norepinefrina a partir de la tirosina. La TH es, por tanto, un marcador útil para las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. La actividad enzimática de la TH requiere iones ferrosos como cofactores y se cree que está regulada mediante fosforilación. Se han identificado por lo menos cuatro isoformas de la TH humana que se producen por corte y empalme alternativos.
Specificity
No se ha probado en otras especies.
Tirosina hidroxilasa, fosfoSer40. El anticuerpo reconoce una proteína de ~60 kDa que corresponde a la TH fosforilada en la Ser40. Dependiendo de la región del cerebro que se esté estudiando, las cargas proteicas y los métodos de detección utilizados pueden detectarse algunas bandas de mayor peso molecular.
Immunogen
Epítopo: fosfo-Ser40
Péptido sintético de la fosfoSer40 de la tirosina hidroxilasa de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa, fosfoSer40, detecta el nivel de tirosina hidroxilasa, y se ha publicado y validado para utilizar en IC, IH y WB.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en IH.
Análisis mediante inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en IC.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados PC12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote permitió detectar la TIROSINA HIDROX PSER40 en 10 μg de lisados PC12.
Target description
60 kDa
Physical form
Líquido policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Hepes 10 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM, 100 µg/ml de BSA y glicerol al 50 %.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 6 meses a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: cerebro (terminales nerviosas simpáticas) y glándulas suprarrenales.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Luis M Colon-Perez et al.
Neuropharmacology, 137, 178-193 (2018-05-08)
Among cathinone drugs known as bath salts, methylenedioxypyrovalerone (MDPV) exerts its potent actions via the dopamine (DA) system, and at intoxicating doses may produce adverse behavioral effects. Previous work by our group suggests that prolonged alterations in correlated neural activity
Zhenqiang Zhao et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 291-291 (2017-01-10)
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and human foreskin fibroblasts (HFFs) are used for the culture of human embryonic stem cells (hESCs). MEFs and HFFs differed in their capacity to support the proliferation and pluripotency of hESCs and could affect cardiac differentiation
Gregory V Carr et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 666-666 (2017-10-24)
Pharmacological studies indicate that dopamine D1-like receptors (D1 and D5) are critically involved in cognitive function. However, the lack of pharmacological ligands selective for either the D1 or D5 receptors has made it difficult to determine the unique contributions of
Tsung-Jung Ho et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2017, 5642708-5642708 (2017-04-13)
Methamphetamine (METH) is a major drug of abuse worldwide, and no efficient therapeutic strategies for treating METH addiction are currently available. Continuous METH use can cause behavioral upregulation or psychosis. The dopaminergic pathways, particularly the neural circuitry from the ventral
Cristina Núñez et al.
Endocrinology, 150(7), 3118-3127 (2009-01-31)
Chronic opiate exposure induces neurochemical adaptations in the noradrenergic system. Enhanced responsiveness of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis after morphine withdrawal has been associated with hyperactivity of ascending noradrenergic input from the nucleus of the solitary tract (NTS-A(2)) cell group to the