Key Documents
AB4340
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Zscan4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Zinc finger and SCAN domain containing protein 4C
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Los dedos de zinc y el dominio SCAN que contiene la proteína 4, también denominada Zscan4, es un factor de transcripción específico de células madre embrionarias (ES) necesario para regular la pluripotencia. Zscan4 se une a los telómeros y regula su elongación para mantener la estabilidad genómica y actúa como activador del intercambio de telómeros espontáneo de las cromátidas hermanas (T-SCE) en células ES indiferenciadas.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la Zscan4 de ratón.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Zscan4 es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico dirigido contra el dedo de cinc de la proteína y se ha probado en inmunotransferencia Western, inmunofluorescencia e IP.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células madre embrionarias.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 0,2 µg/ml de este anticuerpo detectó la Zscan4 en 10 µg de lisado de células madre embrionarias.
Target description
~65 kDa observados. El peso molecular calculado de esta proteína es de 57 kDa. Se puede observar una banda no caracterizada en ~50 kDa en algunos lisados celulares. Pueden observarse bandas ZSCAN4 en ~72 kDa y ~40 kDa al preparar lisados celulares con tampón SDS. Además, se puede observar un doblete ZSCAN4 en ~72 kDa cuando se utilizan extractos citosólicos o nucleares.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células madre embrionarias
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lei Yang et al.
EMBO reports, 21(9), e50054-e50054 (2020-07-28)
Cloned animals generated by somatic cell nuclear transfer (SCNT) have been reported for many years; however, SCNT is extremely inefficient, and zygotic genome activation (ZGA) is required for SCNT-mediated somatic cell reprogramming. To identify candidate factors that facilitate ZGA in
Diego Rodriguez-Terrones et al.
EMBO reports, 21(1), e48354-e48354 (2019-12-19)
Pluripotent stem cells are thought of as a surrogate of early developmental stages that sustain the capacity to generate all cell types in the body, thereby constituting an invaluable tool to address the mechanisms underlying cellular plasticity. In the mouse
Ane Iturbide et al.
Nature structural & molecular biology, 28(6), 521-532 (2021-05-29)
Totipotent cells hold enormous potential for regenerative medicine. Thus, the development of cellular models recapitulating totipotent-like features is of paramount importance. Cells resembling the totipotent cells of early embryos arise spontaneously in mouse embryonic stem (ES) cell cultures. Such '2-cell-like-cells'
Diego Rodriguez-Terrones et al.
Nature genetics, 50(1), 106-119 (2017-12-20)
Unlike pluripotent cells, which generate only embryonic tissues, totipotent cells can generate a full organism, including extra-embryonic tissues. A rare population of cells resembling 2-cell-stage embryos arises in pluripotent embryonic stem (ES) cell cultures. These 2-cell-like cells display molecular features
Role of Tet proteins in enhancer activity and telomere elongation.
Lu, F; Liu, Y; Jiang, L; Yamaguchi, S; Zhang, Y
Genes & Development null