Documentos clave
AB3365P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo antimolécula similar a la resistina α
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
RELMalpha
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Retnla(57262)
Specificity
Reacciona con la RELM-alfa de ratón expresada por E. coli o por células 293 (RELM-alfa-Fc). La RELM-alfa recombinante de ratón forma monómeros y dímeros en gel de proteínas.
Immunogen
RELM alfa de longitud completa recombinante de ratón.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo antimolécula αsimilar a la resistina es un anticuerpo contra la molécula α similar a la resistina para utilizar en ELISA y WB.
Inmunoelectrotransferencia
ELISA
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citocinas y receptores de citocinas
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200μl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Edson Kiyotaka Ishizuka et al.
International immunopharmacology, 14(4), 513-522 (2012-09-04)
Recently our group described that Nattectin, a C-type lectin of the venom of Thalassophryne nattereri shows a potent pro-inflammatory capacity. Here, we demonstrated that Nattectin is able to induce M1 macrophage marker iNOS, and up-regulate the expression of MHC class