AB10140
Anti-Drebrin A/E Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Developmentally-regulated brain protein, drebrin 1, drebrin E, drebrin E2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DBN1(1627)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Calidad
A 1:5,000 dilution of this antibody was used to detect embryonic rat brain (day 16) tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Embryonic rat brain (day 16) tissue lysate.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable