8.52360
Fmoc-L-propargylglycine
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-L-propargylglycine, N-Fluorenemethoxycarbonyl-L-propargyl glycine
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
alkyne
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N([C@@H](CC#C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clave InChI
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -18.0 °
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable