8.52090
Fmoc-Tyr(PO(NMe₂)₂)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Tyr(PO(NMe₂)₂)-OH, N-α-Fmoc-O-(bis-dimethylamino-phosphono)-L-tyrosine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥93.0% (acidimetric)
≥96% (TLC)
≥96.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[P](=O)(N(C)C)(N(C)C)Oc1ccc(cc1)CC(NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C28H32N3O6P/c1-30(2)38(35,31(3)4)37-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(32)33)29-28(34)36-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,29,34)(H,32,33)
Clave InChI
WBUXJDYGAMFMPS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] H. G. Chao, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 7710.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 4.5 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable