Documentos clave
8.20979
Sigma-Aldrich
N-Phenylanthranilic acid
for synthesis
Sinónimos:
N-Phenylanthranilic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C6H5NH)C6H4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
202-066-8
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
182-185 °C
densidad aparente
200 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
Clave InChI
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable