Documentos clave
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
Sinónimos:
4-tert-Butylphenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-679-0
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
475 °C
potencia
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
temperatura de transición
flash point 125 °C
solubilidad
0.6 g/L
densidad
0.908 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
450 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup