Documentos clave
8.17500
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
special quality
Sinónimos:
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
205-857-6
NACRES:
NA.22
Formulario:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
244 °C
densidad
1.324 g/cm3 at 30 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable