8.16008
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
Formulario
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
solubilidad
40 g/L
densidad aparente
470 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable