Documentos clave
8.14810
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol
for synthesis
Sinónimos:
Dipentaerythritol, 2.2′[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22O7
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
204-794-1
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
370 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
208-218 °C
solubilidad
2.4 g/L
densidad
1.36 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400‑450 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC(CO)(CO)CO)CC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C10H22O7/c11-1-9(2-12,3-13)7-17-8-10(4-14,5-15)6-16/h11-16H,1-8H2
Clave InChI
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Hydroxyl value: 1190 - 1320
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable