Documentos clave
8.06866
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
for synthesis
Sinónimos:
1-Nonanol, Nonyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
205-583-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.7 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
237 °C
potencia
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.80-6.10 % (v/v)
Viscosidad cinemática
12.97 cSt(20 °C)
bp
212.1 °C/1018 hPa
mp
-7 °C
temperatura de transición
flash point 98.75 °C
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.827 - 0.828
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup