Documentos clave
8.06147
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexane
for synthesis
Sinónimos:
Hexahydrotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
505972
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
203-624-3
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
101 °C (lit.)
presión de vapor:
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
densidad de vapor
3.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
545 °F
potencia
>86000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
6.7 %
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
0.014 g/L
densidad
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.769 - 0.770
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4.0 °C - closed cup