8.00593
Phthalonitrile
for synthesis
Sinónimos:
Phthalonitrile, 1,2-Benzenedicarbonitrile
About This Item
presión de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
temp. de autoignición
>580 °C
potencia
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 ( in H2O)
mp
138-141 °C
temperatura de transición
flash point >130 °C
solubilidad
0.56 g/L
densidad
1.24 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N#Cc1c(cccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
Clave InChI
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range
- lower value:
≥ 138 °C
- upper value: ≤ 141 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1