8.00465
Anthraquinone
for synthesis
Sinónimos:
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
650 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transición
flash point 250 °C
solubilidad
0.00007 g/L
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Clave InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
250 °C - closed cup