71504-M
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Productos recomendados
Aplicación
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa has been used:
- to dialyze pro matrix metalloprotease 1 (ProMMP-1) for MMP activation
- in in vitro assay
- for membrane hydration in electroelution
Características y beneficios
- Compatible with most commercially available horizontal electrophoresis units
- Efficient extraction (>90%) is achieved for 15 nt oligos and up to 80 kbp DNA fragments
Información legal
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable