5.32336
NOX Inhibitor VIII, VAS3947
Sinónimos:
NOX Inhibitor VIII, VAS3947, 3-Benzyl-7-(1,3-oxazol-2-ylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine, 2-((3-Benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)oxazole, NADPH Oxidase Inhibitor VIII, VAS-3947
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NADPH Oxidase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Altenhofer, S., et al., 2012. Cell. Mol. Life Sci.69, 2327.
Wind, S., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.161, 885.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable