Documentos clave
487655
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
Sinónimos:
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt, pNPP, 2Tris
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28N3O12P
Número de CAS:
Peso molecular:
461.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.05% Free-p-Nitrophenol
color
off-white to pale yellow
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-].[N+H3]C(CO)(CO)CO.[N+H3]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces a yellow soluble end product that can be read at 405 nm to 410 nm. Both kinetic and end point determinations can be performed.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable