475886
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt
Cell permeable. L-Arginine analog that acts as a competitive inhibitor of all three isoforms of NOS.
Sinónimos:
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt, N ω-Me-L-Arg, N G-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA, Nω-Me-L-Arg, NG-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
≥99% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[N+H2]=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Clave InChI
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
eNOS
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
O’Kane, K.P., et al. 1994. Br. J. Clin. Pharmacol. 38, 311.
Kubes, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 4651.
Mehta, J.L., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 173, 438.
Thomas, G., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 177.
Sakuma, I., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8664.
Hibbs, J.B., et al. 1987. Science237, 473.
Palmer, R.M.J., et al. 1987. Nature327, 524.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable