324411
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinónimos:
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myr istyl tri methyl ammonium Bromide, TTAB
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 6336
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hill, T.A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3275.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable