219381
Cathepsin K Inhibitor III
The Cathepsin K Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Cathepsin K Inhibitor III, Inhibitor I, 1-(N-Benzyloxycarbonyl-leucyl)-5-(phenylalanyl-leucyl)carbohydrazide, Z-L-NHNHCONHNH-LF-NH₂
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cathepsin K
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable