211200
CAPE
A cell-permeable active component of propolis from honeybee hives.
Sinónimos:
CAPE, Caffeic Acid Phenethyl Ester, Synthetic
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CCc2ccccc2)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C17H16O4/c18-15-8-6-14(12-16(15)19)7-9-17(20)21-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,18-19H,10-11H2/b9-7+
Clave InChI
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HIV-integrase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Natarajan, K., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 9090.
Burke, T.R., Jr., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 4171.
Laranjinha, J., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 323, 373.
Su, Z.-Z., et al. 1995. Anticancer Res. 15, 1841.
Zheng, Z.S., et al. 1995. Oncol. Res. 7, 445.
Su, Z.-Z., et al. 1994. Cancer Res. 54, 1865.
Fesen, M.R., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 2399.
Guarini, L., et al. 1992. Cell. Mol. Biol. 38, 513.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable