1.93626
Tartrato de potasio y sodio tetrahidratado
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Inchi Key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1