1.93227
Potassium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium fluoride
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable