Key Documents
1.40118
Supelco
Extran® AP 18
greener alternative
liquid, mild alkaline concentrate
Sinónimos:
Limpiador TM=["EXTRAN"] AP 18; detergente TM=["EXTRAN"] AP 18
About This Item
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
13.5 (20 °C in H2O)
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es respetuoso con el medio ambiente, al tener ingredientes activos biodegradables. Pulse aquí para más información.
Application
Extran® AP 18 es un limpiador de laboratorio alcalino suave utilizado para la limpieza suave de artículos sensibles a los álcalis. No produce espuma ni siquiera con agitación intensa en una lavadora. Extran® AP 18 es un limpiador líquido principal con propiedades alcalinas suaves para la dosificación automática.
Sus propiedades son:
  • sin tensioactivos
  • sin cloro
  • sin fosfatos
  • sin olores/colorantes
Linkage
Sustituye a: EX1009; 1.40001; 1.40001.2500; 1.40001.5000; 1.40001.9010
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1