1.09877
OGYE selective supplement
for yeasts, for molds, pkg of 10 vials, for use with OGYE agar, Base
Sinónimos:
Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract selective supplement
About This Item
Productos recomendados
composición
Oxytetracycline, 0.05 g (in a buffered base )
Nivel de calidad
envase
pkg of 10 vials
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
food and beverages
microbiology
compatibilidad
for use with OGYE agar, Base
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
molds
yeasts
Descripción general
Aplicación
Compatibilidad
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Recovery on test medium
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054):
≥ 50 %
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): ≥ 50 %
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): ≥ 50 %
- Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025: ≥ 50 %
Growth
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003):
none
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): none
Incubation: 3 up to 5 days; 28 °C; aerobic.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2