Key Documents
1.09843
Sigma-Aldrich
Neo-Clear sustituto de xileno
(xylene substitute) for microscopy
Sinónimos:
Neo-Clear
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116113
EC Index Number:
265-067-2
NACRES:
NA.21
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
IVD
for in vitro diagnostic use
color
clear
refractive index
n20/D 1.418
kinematic viscosity
1.3 cSt(20 °C)
mp
-20 °C
transition temp
flash point 43 °C
density
0.78-0.795 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Neo-Clear (sustituto de xileno) para microscopia es una mezcla de hidrocarburos alifáticos que puede sustituir al xileno en las mismas aplicaciones de histoprocesamiento en los laboratorios de histología y médicos, y de desparafinación y limpieza después de la deshidratación en los procesos de tinción. No es necesario cambiar los métodos ni los tiempos de incubación cuando se utiliza Neo-Clear en lugar de xileno. Dado que la tasa de evaporación de Neo-Clear es inferior a la del xileno, produce menos olor y se reduce de manera significativa el olor desagradable del laboratorio. Neo-Clear es más sensible contra el agua en los disolventes (puede producirse turbidez), por lo que es esencial evitar cualidades técnicas de los disolventes. Es un producto registrado para DIV y con certificación de la CE, por lo que puede utilizarse para diagnóstico clínico Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Legal Information
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F
flash_point_c
43.5 °C
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Conocer la criticidad de la tinción de los tejidos biológicos para investigación y anatomía patológica utilizando colorantes y tintes convencionales y especiales.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Ver todo