Documentos clave
1.07053
Supelco
Heptano
for analysis EMPARTA®
Sinónimos:
Heptane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
bp:
98 °C (lit.)
presión de vapor:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
temp. de autoignición
433 °F
lim. expl.
7 %
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup