Merck
1.01750
SAFC
Barium sulfate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Barium sulfate, Blanc fixe
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
233.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-784-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
mp
1380 °C
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Barium sulfate is typically used in contrast media in oral formulations for X-Ray diagnostics.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.