Merck
1.00635
SAFC
Salicylic acid
fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
200-712-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 hPa ( 100 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensayo
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
500 °C
potencia
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
técnicas
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
temperatura de transición
flash point 157 °C
solubilidad
water: 2 g/L at 20 °C
densidad
1.443 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400‑500 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Salicylic acid is used in dermatological medicine for skin exfoliating and acne. Salicylic acid Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
With the exception of prolin, amino acids are hardly soluble in alcohols. Therefore, only the adherent moisture can be determined by the direct volumetric method.
Accurately measure the moisture content in ethanolamine (HOCHCHNH) through Karl Fischer titration, using both volumetric or coulometric methods.
Accurately measure the moisture content in ethanolamine (HOCHCHNH) through Karl Fischer titration, using both volumetric or coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
Ver todo