04-1488
Anti-HIRA Antibody, clone WC119
clone WC119, from mouse
Sinónimos:
DiGeorge critical region gene 1, HIR (histone cell cycle regulation defective) homolog A (S. cerevisiae), HIR histone cell cycle regulation defective homolog A, HIR histone cell cycle regulation defective homolog A (S. cerevisiae), TUP1-like enhancer of
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
WC119, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIRA(7290)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Chaperones
Calidad
Western Blot Analysis: 0.44 µg/ml of this antibody detected HIRA on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
NIH/3T3 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable