V-037
Venlafaxine-D6 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3;
Clave InChI
QYRYFNHXARDNFZ-TXHXQZCNSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)