S-046
JWH-250 4-Hydroxypentyl metabolite
ampule of 1 mL, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, Cerilliant®
Sinónimos:
JWH-250 4-Hydroxypentyl metabolite solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccccc1CC(=O)c2cn(CCCC(C)O)c3ccccc23
InChI
1S/C22H25NO3/c1-16(24)8-7-13-23-15-19(18-10-4-5-11-20(18)23)21(25)14-17-9-3-6-12-22(17)26-2/h3-6,9-12,15-16,24H,7-8,13-14H2,1-2H3
Clave InChI
GMXLLEJMDHWZNM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)