M-078
2-Mononitroglycerin solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC(CO)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
Clave InChI
QYZBMMOLPVKAPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)