700034P
Avanti
7α-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
cholest-5-ene-3b,7a-diol; 110808
About This Item
Productos recomendados
descripción
cholest-5-en-3β,7α-diol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (700034P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700034P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700034P-50mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
OYXZMSRRJOYLLO-RVOWOUOISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Bile acid synthesis, modulation, and dementia: A metabolomic, transcriptomic, and pharmacoepidemiologic study.: This research investigated the relationship between bile acid metabolism and dementia through a comprehensive approach integrating metabolomics, transcriptomics, and pharmacoepidemiology. The findings suggest that alterations in bile acid synthesis may be linked to the pathogenesis of dementia (Varma et al., 2021).
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)