600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
20 mL Clear Vial with PTFE Lined Screw Cap Closure, (Glass)
About This Item
Código UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
Productos recomendados
Materiales
(Glass)
envase
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Envase
20ml Clear Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)