Documentos clave
Z764264
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
240 V (AC)
Materiales
fiberglass
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
BriskHeat BIH102060LGE
Parámetros
0-250 °C temp. range
An × L
1 in. × 6 ft
Descripción general
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)