Z742604
myVolt™ Touch power supply
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
5 - 400 mA (Max Wattage: 80W; Voltage Output: 10-300V (5V increments))
Características
output terminals: 4 pairs
touchscreen control; Dual orientation, auto rotating display
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E2301
compatibilidad
with most brands of gel boxes
Descripción general
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and the instruments can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)