Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.76
Productos recomendados
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B1201-BEAD
tamaño
3 mm
peso
1000 g
Descripción general
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)