Documentos clave
Z532185
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Manifold with vacuum-gauge port, positions, 5
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Características
positions 5
Longitud
500 mm
Descripción general
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)