Documentos clave
Z517712
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
Altura
580 mm
D.E.
80 mm
capacidad
1 L
Descripción general
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)