Documentos clave
Z506583
Sigma-Aldrich
Perfektum® three-way high pressure stopcock
Male Luer lock to female Luer to side female Luer
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 6011HP
Descripción general
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
Información legal
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)