Z403075
Büchi® receiving flask
capacity 2,000 mL, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
glass
round bottom
single-neck
Junta
joint SJ35/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi 00426
capacidad
2,000 mL
Descripción general
These fit all Rotavapor models.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)