Key Documents
Z261246
Jeringa digital Hamilton® GASTIGHT®
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 2 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle N.I.S.T. traceable calibrated syringe
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton DS81230
needle L
2 in.
volume
0.5 mL
General description
NIST trazable, dispositivo de jeringa calibrado que incluye su propio ¿Certificado de calibración¿. La pantalla LCD muestra el volumen dispensado ±0,5% del volumen de la jeringa. Puede instalarse un tope del émbolo para inyecciones repetitivas. Mando de ajuste para regular el volumen de las jeringas. Jeringas extraíbles, de 2 in. L, agujas de punta tipo 2.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.