Z255858
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 5/8 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
envase
pkg of 50 feet
D.I. × D.E.
1/4 in. × 5/8 in.
pared tamaño
3/16 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
High-purity, seamless, amber tubing for general-purpose use with liquids and gases. Durometer: 35 ±5. Talc-free.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)