Documentos clave
Z224855
Sigma-Aldrich
Replacement flask for Aldrich® combustion apparatus
capacity 1000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
single-neck
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1000 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)