Z223565
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock and side-arm
Screw-thread, joint: ST/NS 14/20, glass stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
glass stopcock
Junta
joint: ST/NS14/20
Descripción general
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)