Z147737
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 1,000 mL, frit diam. 90 mm, porosity 70-100 μm, Funnel only
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
ground glass membrane (frit)
Características
cap
graduations: no
fabricante / nombre comercial
Aldrich
filtro capacidad
1,000 mL
frita diám.
90 mm
embudo capacidad
1,000 mL
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Adaptador
24 bottle neck (Ground glass joint)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)